Learn More
(4R,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Diméthylamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-méthyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotétracène-2-carboxamide (4-Épioxytétracycline), Mikromol™
Code produit 17992846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17992846 25 mg 25mg
17912786 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17992846 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0554.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(4R,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Diméthylamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-méthyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotétracène-2-carboxamide (4-Épioxytétracycline)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Epioxytetracycline
CAS 14206-58-7
Noms d’analytes ou de composants 4-Epioxytetracycline
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C22 H24 N2 O9
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Hydroxyquatrimycin, 4-epi-Oxytetracycline, [4R-(4alpha,4abeta,5beta,5abeta,6alpha,12abeta)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, Oxytetracycline Hydrochloride Impurity A, Oxytetracycline Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C22H24N2O9/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31)/t12-,13-,14-,17+,21-,22+/m1/s1
SMILES CN(C)[C@@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
Nom IUPAC (4R,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimetilamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahidroxi-6-metil-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida
Poids moléculaire (g/mol) 460.43
Quantité 25 mg
Poids de la formule 460,1482 g/mol