Learn More
4R,6R)-4-(éthylamino)-6-méthyl-5,6-dihydro-4H-thiéno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxyde ((4R,6R)-dorzolamide), Mikromol™
Description
4R,6R)-4-(éthylamino)-6-méthyl-5,6-dihydro-4H-thiéno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxyde ((4R,6R)-dorzolamide)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4R,6R)-4-(ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide |
| CAS | 120279-95-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | (4R,6R)-4-(ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C10 H16 N2 O4 S3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | (4R,6R)-4-(Ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulphonamide 7,7-Dioxide, 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, (4R,6R)-, 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, (4R-trans)-, 4R,6R-Dorzolamide, Dorzolamide Related Compound A, Dorzolamide Hydrochloride Impurity A, Dorzolamide Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16N2O4S3/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16)/t6-,8-/m1/s1 |
| SMILES | CCN[C@@H]1C[C@@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N |
| Nom IUPAC | (4R,6R)-4-(éthylamino)-6-méthyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thiéno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide |
| Afficher plus |