Learn More
(4RS)-2-(1,1-diméthyléthyl)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-4,6,8-triol hémésulfate, Mikromol™
Description
(4RS)-2-(1,1-diméthyléthyl)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-4,6,8-triol hémésulfate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4RS)-2-(1,1-Dimethylethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6,8-triol Hemisulphate |
| CAS | 2732347-49-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | (4RS)-2-(1,1-Dimethylethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6,8-triol Hemisulphate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | 2 C13 H19 N O3 . H2 O4 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Terbutaline Sulphate Imp. B (EP), Terbutaline Imp. B (EP), (4RS)-2-(1,1-Dimethylethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6,8-triol Hemisulphate, Terbutaline Sulphate Imp. B (EP) as Hemisulphate, Terbutaline Sulfate Impurity B as Hemisulfate, Terbutaline Impurity B as Hemisulfate |
| Formule InChI | InChI=1S/2C13H19NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-6-10-9(12(17)7-14)4-8(15)5-11(10)16;1-5(2,3)4/h2*4-5,12,15-17H,6-7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | CC(C)(C)N1CC(O)c2cc(O)cc(O)c2C1.CC(C)(C)N3CC(O)c4cc(O)cc(O)c4C3.OS(=O)(=O)O |
| Nom IUPAC | 2-tert-butyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-4,6,8-triol ;acide sulcurique |
| Afficher plus |