Learn More
(4S)-2- (2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]carboxymethyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Sodium Salt (Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt), Mikromol™
Description
(4S)-2- (2R)-2-Amino-2-phénylacétyl]amino]carboxyméthyl]-5,5-diméthylthiazolidine-4-carboxylique Sel de sodium (acides pénicilloïques de l'ampicilline Sel de sodium)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt |
| CAS | 1642559-70-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C16 H20 N3 O5 S . Na |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Ampicillin Sodium Imp. D (EP), Ampicillin Imp. D (EP), (4S)-2-[[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]carboxymethyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Sodium Salt, Ampicillin Sodium Imp. D (EP) as Sodium Salt, Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt, Ampicillin Sodium Impurity D as Sodium Salt, Ampicillin Impurity D as Sodium Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H30INO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3;/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3;1H |
| SMILES | [Na+].CC1(C)SC(N[C@H]1C(=O)[O-])C(NC(=O)[C@H](N)c2ccccc2)C(=O)O |
| Nom IUPAC | sodium ;(4S)-2- (2R)-2-amino-2-phénylacétyl]amino]-carboxyméthyl]-5,5-diméthyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylate |
| Afficher plus |