Learn More
(4S)-2- (2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]carboxymethyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Sodium Salt (Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt), Mikromol™
Code produit 30462536
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462536 4 x 25 mg -
30052606 25 mg 25mg
17934186 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30462536 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0253.0400254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(4S)-2- (2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]carboxymethyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Sodium Salt (Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt
CAS 1642559-70-3
Noms d’analytes ou de composants Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H20 N3 O5 S . Na
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Ampicillin Sodium Imp. D (EP), Ampicillin Imp. D (EP), (4S)-2-[[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]carboxymethyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Sodium Salt, Ampicillin Sodium Imp. D (EP) as Sodium Salt, Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt, Ampicillin Sodium Impurity D as Sodium Salt, Ampicillin Impurity D as Sodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C25H30INO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3;/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3;1H
Type de solution Neat
SMILES [Na+].CC1(C)SC(N[C@H]1C(=O)[O-])C(NC(=O)[C@H](N)c2ccccc2)C(=O)O
Nom IUPAC sodium;(4S)-2- (2R)-2-amino-2-phénylacétyl]amino]-carboxyméthyl]-5,5-diméthyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 389.4
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 389.1021 g/mol