Learn More
(4S)-2-[Carboxy 3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Disodium Salt (Penicilloic Acids of Flucloxacillin Disodium Salt), Mikromol™
Description
(4S)-2-[Carboxy 3-(2-chloro-6-fluorophényl)-5-méthylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]méthyl]-5,5-diméthylthiazolidine-4-carboxylic Acid Disodium Salt (Penicilloï Acids of Flucloxacillin Disodium Salt)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2RS,4S)-2-[(((3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)carbonyl)amino)methyl]-5,5-dimethyl-thiazolidine-4-carboxylic Acid |
| CAS | 1276016-89-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | (2RS,4S)-2-[(((3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)carbonyl)amino)methyl]-5,5-dimethyl-thiazolidine-4-carboxylic Acid |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C18 H19 Cl F N3 O4 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Flucloxacillin Sodium Imp. B (EP), Flucloxacillin Imp. B (EP), (2RS,4S)-2-[[[[3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]methyl]-5,5-dimethyl-thiazolidine-4-carboxylic Acid, Penilloic Acids of Flucloxacillin, Flucloxacillin Sodium Impurity B, Flucloxacillin Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cc1onc(c1C(=O)NCC2N[C@@H](C(=O)O)C(C)(C)S2)c3c(F)cccc3Cl |
| Nom IUPAC | Ácido (4S)-2- 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carbonil]amino]metil]-5,5-dimetil-1,3-tiazolidina-4-carboxílico |
| Afficher plus |