Learn More
(4S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-méthoxypropyl)-2H-thiéno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxyde, Mikromol™
Code produit 17942756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17942756 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17942756 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1300.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(4S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-méthoxypropyl)-2H-thiéno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (4S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide
CAS 154127-42-1
Noms d’analytes ou de composants (4S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H16 N2 O6 S3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (4S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide, (S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide
Formule InChI InChI=1S/C10H16N2O6S3/c1-18-4-2-3-12-6-8(13)7-5-9(20(11,14)15)19-10(7)21(12,16)17/h5,8,13H,2-4,6H2,1H3,(H2,11,14,15)/t8-/m1/s1
SMILES COCCCN1C[C@@H](O)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC (4S)-4-hydroxy-2-(3-méthoxypropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrothiéno[3,2-e]thiazine-6-sulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 356.44
Quantité 25 mg
Poids de la formule 356,017 g/mol