Learn More
(4S)-4-Cyclohexyl-[(4-phénylbutyl)phosphinyl]acétyl-L-proline, Mikromol™
Description
(4S)-4-Cyclohexyl-[(4-phénylbutyl)phosphinyl]acétyl-L-proline
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4S)-4-Cyclohexyl-[(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl-L-proline |
| CAS | 95399-71-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | (4S)-4-Cyclohexyl-[(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl-L-proline |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C23 H34 N O5 P |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | (4S)-4-Cyclohexyl-1-[[hydroxy(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline, trans-4-Cyclohexyl-1-[[hydroxy(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline, Fosinopril impurity A, (2S,4S)-4-cyclohexyl-1-[[(R)-hydroxy(4-phenylbutyl)phosphoryl]acetyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, USP Fosinopril Related Compound A, SQ-27519, (4S)-4-cyclohexyl-[(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl-L-proline, Fosinopril Related Compound A, Fosinopril Sodium Impurity A, Fosinopril Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H34NO5P/c25-22(17-30(28,29)14-8-7-11-18-9-3-1-4-10-18)24-16-20(15-21(24)23(26)27)19-12-5-2-6-13-19/h1,3-4,9-10,19-21H,2,5-8,11-17H2,(H,26,27)(H,28,29)/t20-,21+/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1C[C@H](CN1C(=O)CP(=O)(O)CCCCc2ccccc2)C3CCCCC3 |
| Nom IUPAC | (2S,4S)-4-cyclohexyl-1-[2-[hydroxy(4-phénylphényl)phosphoryl]acétyl]acide pyrrolidine-2-carboxylique |
| Afficher plus |