Learn More
5-[(1RS)-1-Hydroxyéthyl]-1,3-phénylène Bis(diméthylcarbamate), Mikromol™
Description
5-[(1RS)-1-Hydroxyéthyl]-1,3-phénylène Bis(diméthylcarbamate)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-[(1RS)-1-Hydroxyethyl]-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate) |
| CAS | 112935-93-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 5-[(1RS)-1-Hydroxyethyl]-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate) |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C14 H20 N2 O5 |
| Certifications/Conformité | ISO/IEC 17025 |
| Synonyme | Bambuterol Hydrochloride Imp. D (EP), Bambuterol Imp. D (EP), 5-[(1RS)-1-Hydroxyethyl]-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate), Bambuterol Hydrochloride Impurity D, Bambuterol Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H20N2O5/c1-9(17)10-6-11(20-13(18)15(2)3)8-12(7-10)21-14(19)16(4)5/h6-9,17H,1-5H3 |
| SMILES | CC(O)c1cc(OC(=O)N(C)C)cc(OC(=O)N(C)C)c1 |
| Nom IUPAC | [3-(diméthylcarbamoyloxy)-5-(1-hydroxyéthyl)phényl] N,N-diméthylcarbamate |
| Afficher plus |