Learn More
Acide 5-[2,5-diméthyl-4-(prop-1-ényl)phénoxy]-2,2-diméthylpentanoïque, Mikromol™
Code produit 30049797
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049797 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049797 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0641.130025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 5-[2,5-diméthyl-4-(prop-1-ényl)phénoxy]-2,2-diméthylpentanoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (E,Z)-2,2-dimethyl-5-[2,5-dimethyl-4-(propene-1-yl)phenoxy]valeric acid
CAS 500904-61-0
Noms d’analytes ou de composants (E,Z)-2,2-dimethyl-5-[2,5-dimethyl-4-(propene-1-yl)phenoxy]valeric acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H26 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 0Gemfibrozil Related Compound A, Gemfibrozil Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C18H26O3/c1-6-8-15-11-14(3)16(12-13(15)2)21-10-7-9-18(4,5)17(19)20/h6,8,11-12H,7,9-10H2,1-5H3,(H,19,20)
SMILES CC=Cc1cc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)cc1C
Nom IUPAC acide 5-(2,5-diméthyl-4-prop-1-énylphénoxy)-2,2-diméthylpentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 290.4
Quantité 25 mg
Poids de la formule 290.1882 g/mol