Learn More
Chlorhydrate de 5-(2-aminoéthyl)-2-méthoxyphénol (chlorhydrate de 4-O-méthyldopamine), Mikromol™
Code produit 30051038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051038 25 mg 25mg
30050821 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051038 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0384.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de 5-(2-aminoéthyl)-2-méthoxyphénol (chlorhydrate de 4-O-méthyldopamine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (4-O-Methyldopamine Hydrochloride)
CAS 645-33-0
Noms d’analytes ou de composants 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (4-O-Methyldopamine Hydrochloride)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H13 N O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Dopamine Hydrochloride Imp. A (EP), Dopamine Imp. A (EP), 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride, Dopamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-O-Methyldopamine Hydrochloride, Dopamine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Dopamine Impurity A as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-10)6-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc(CCN)cc1O
Nom IUPAC 5-(2-aminoetil)-2-metoxifenol;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 203.67
Quantité 25 mg
Poids de la formule 203,0713 g/mol