Learn More
5-(2-Aminoéthylamino)--sel de sodium de l’acide 1-naphtalènesulfonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7044460
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11382556
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L06555.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 100900-07-0 | C12H13N2NaO3S | 288.297 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100900-07-0
Formule moléculaire C12H13N2NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 288.297
Numéro MDL MFCD00051474
Clé InChI HGWRACRQRUQQGH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 5-2-aminoethyl amino naphthalene-1-sulfonate, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, sodium 5-2-aminoethylamino naphthalene-1-sulfonate, n-aminoethyl-5-naphthylamine-1-sulfonic acid sodium salt, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulphonic acid sodium salt, 1,5-edans, sodium salt, sodium 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonate, sodium n-2-aminoethyl-5-naphthylamine-1-sulfonate, sodium5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonatehydrate
CID PubChem 4116252
Nom IUPAC Sodium ; 5-(2-aminoéthylamino)naphtalène-1-sulfonate
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C(=C1)NCCN.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
Point de fusion >300°C
Quantité 250 mg
Beilstein 4283850
Poids de la formule 288.3
Pourcentage de pureté 97%