Learn More
Acide 5-(2-furyl)-1H-pyrazole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10095822
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité unitSize
10095822 1 g 1g
10421334 5 g 5g
2 options
Code produit. 10095822
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC35001DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 116153-81-2
Formule moléculaire C8H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.147
Numéro MDL MFCD05170057
Clé InChI GKPSFQIKCROJOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-furyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-furan-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-2-furyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl, 5-2-furyl pyrazole-3-carboxylic acid, acmc-20f1sn, 3-2-furyl pyrazole-5-carboxylic acid
CID PubChem 654018
Nom IUPAC Acide 5-(furane-2-yl)-1-H-pyrazole-3-carboxylique
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC(=NN2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Furyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 178.15
Pourcentage de pureté 97%