Learn More
5-(2-Hydroxyéthyl)-4-méthylthiazole, Mikromol™
Code produit 30051344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051344 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051344 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0049.02
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-(2-Hydroxyéthyl)-4-méthylthiazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
CAS 137-00-8
Noms d’analytes ou de composants 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H9 N O S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, MHT
Formule InChI InChI=1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
SMILES Cc1ncsc1CCO
Nom IUPAC 2-(4-méthyl-1,3-thiazol-5-yl)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 143.21
Quantité 100 mg
Poids de la formule 143,0405 g/mol