Learn More
Acide 5-(2-thiényl)pentanoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397906
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11397906
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13122.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 21010-06-0 | C9H12O2S | 184.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21010-06-0
Formule moléculaire C9H12O2S
Poids moléculaire (g/mol) 184.25
Numéro MDL MFCD00151849
Clé InChI OQFTZRHAQGXEQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-thienyl pentanoic acid, 5-thiophen-2-yl pentanoic acid, 2-thiophenepentanoic acid, 5-2-thienyl valeric acid, maybridge3_003072, acmc-1cq6n, 5-2-thienyl-pentanoic acid, 5-2-thienyl-n-valeric acid
CID PubChem 152324
Nom IUPAC Acide 5-thiophèn-2-ylpentanoïque
SMILES OC(=O)CCCCC1=CC=CS1
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-(2-Thienyl)pentanoic acid
Point de fusion 39°C to 42°C
Quantité 1 g
Beilstein 126021
Poids de la formule 184.26
Pourcentage de pureté 95%