Learn More
5-[3-(diméthylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cycloheptén-5-ol, Mikromol™
Code produit 30049535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049535 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049535 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1248.01
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-[3-(diméthylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cycloheptén-5-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
CAS 18029-54-4
Noms d’analytes ou de composants 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H23 N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-, Cyclobenzaprine Related Compound A
Formule InChI InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-13,22H,7,14-15H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nom IUPAC 11-[3-(dimetilamino)propil]dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol
Poids moléculaire (g/mol) 293.4
Quantité 50 mg
Poids de la formule 293,178 g/mol