Learn More
Dichlorhydrate de 5-(3-pipérazin-1-ylpropyl)-5H-dibenzo[b,f]azépine, Mikromol™
Description
Dichlorhydrate de 5-(3-pipérazin-1-ylpropyl)-5H-dibenzo[b,f]azépine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride |
| CAS | 2727065-82-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C21 H25 N3 . 2 Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 5-(3-Piperazin-1-yl-propyl)-5H-dibenzo[b,f]azepine Dihydrochloride, Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H25N3.2ClH/c1-3-8-20-18(6-1)10-11-19-7-2-4-9-21(19)24(20)15-5-14-23-16-12-22-13-17-23;;/h1-4,6-11,22H,5,12-17H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.C(CN1CCNCC1)CN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24 |
| Nom IUPAC | 11-(3-piperazin-1-ilpropil)benzo[b][1]benzazepina; diclorhidrato |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?