Learn More
Dichlorhydrate de 5-(3-pipérazin-1-ylpropyl)-5H-dibenzo[b,f]azépine, Mikromol™
Code produit 17963536
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17963536 100 mg 100mg
17911456 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17963536 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0422.01
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Dichlorhydrate de 5-(3-pipérazin-1-ylpropyl)-5H-dibenzo[b,f]azépine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride
CAS 2727065-82-7
Noms d’analytes ou de composants Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H25 N3 . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 5-(3-Piperazin-1-yl-propyl)-5H-dibenzo[b,f]azepine Dihydrochloride, Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C21H25N3.2ClH/c1-3-8-20-18(6-1)10-11-19-7-2-4-9-21(19)24(20)15-5-14-23-16-12-22-13-17-23;;/h1-4,6-11,22H,5,12-17H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.C(CN1CCNCC1)CN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24
Nom IUPAC 11-(3-piperazin-1-ilpropil)benzo[b][1]benzazepina; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 392.37
Quantité 100 mg
Poids de la formule 391.1582 g/mol