Learn More
5-[[4-[[2-(1-méthyléthoxy)éthoxy]méthyl]phénoxy]méthyl]-3-(1-méthyléthyl)-2-oxazolidinone, Mikromol™
Code produit 30051755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051755 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051755 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0460.340025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-[[4-[[2-(1-méthyléthoxy)éthoxy]méthyl]phénoxy]méthyl]-3-(1-méthyléthyl)-2-oxazolidinone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-2-oxazolidinone
CAS 87844-84-6
Noms d’analytes ou de composants 5-[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-2-oxazolidinone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H29 N O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 5-[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-2-oxazolidinone
Formule InChI InChI=1S/C19H29NO5/c1-14(2)20-11-18(25-19(20)21)13-24-17-7-5-16(6-8-17)12-22-9-10-23-15(3)4/h5-8,14-15,18H,9-13H2,1-4H3
SMILES CC(C)OCCOCc1ccc(OCC2CN(C(C)C)C(=O)O2)cc1
Nom IUPAC 3-propan-2-yl-5-[[4-(2-propan-2-yloxyéthoxyméthyl)phénoxy]méthyl]-1,3-oxazolide-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 351.44
Quantité 25 mg
Poids de la formule 351,2046 g/mol