Learn More
5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphénylméthyl]oxy]méthyl]-1H-imidazol-1-yl]méthyl]biphényl-2-yl]-1H-tétrazole, Mikromol™
Code produit 17970996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17970996 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17970996 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0168.170025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphénylméthyl]oxy]méthyl]-1H-imidazol-1-yl]méthyl]biphényl-2-yl]-1H-tétrazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[((triphenylmethyl)oxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole
CAS 1006062-28-7
Noms d’analytes ou de composants 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[((triphenylmethyl)oxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C41 H37 Cl N6 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphenylmethyl]oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole, Losartan Potassium Imp. I (EP), Losartan Potassium Impurity I, Losartan Impurity I
Formule InChI InChI=1S/C41H37ClN6O/c1-2-3-23-38-43-39(42)37(48(38)28-30-24-26-31(27-25-30)35-21-13-14-22-36(35)40-44-46-47-45-40)29-49-41(32-15-7-4-8-16-32,33-17-9-5-10-18-33)34-19-11-6-12-20-34/h4-22,24-27H,2-3,23,28-29H2,1H3,(H,44,45,46,47)
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)n1Cc5ccc(cc5)c6ccccc6c7nnn[nH]7
Nom IUPAC 5-[2-[4-[[2-buty-4-chloro-5-(trityloxyméthyl)imidazol-1-yl]méthyl]phényl]phényl]-1H-tétrazole
Poids moléculaire (g/mol) 665.23
Quantité 25 mg
Poids de la formule 664,2717 g/mol