Learn More
5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-indole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10166822
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
Code produit. 10166822
Marque: Thermo Scientific Maybridge MO00983DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-indole
CAS 690631-97-1
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C23H38BNO2Si
Numéro MDL MFCD05865113
Quantité 1 g
Synonyme 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl-1h-indole, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl indole, 1-triisopropylsilyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1h-indole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-tri propan-2-yl silyl-1h-indole, tri propan-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indol-1-yl silane
Clé InChI CZFZAMWINNZVLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=CC2=CC(=CC=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nom IUPAC tri(propan-2-yl)-[5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indol-1-yl]silane
Poids moléculaire (g/mol) 399.46
CID PubChem 2794653
Poids de la formule 399.46
Pourcentage de pureté 97%