Learn More
Acide 5-(4-fluorophényl)valérique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324835 250 mg 250mg
11304835 1 g 1g
11314835 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11324835 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17935.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 24484-22-8 | C11H12FO2 | 195.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24484-22-8
Formule moléculaire C11H12FO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.21
Numéro MDL MFCD00800242
Clé InChI BXEFPLJKYWEEAN-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 2734670
Nom IUPAC Acide5-(4-fluorophényl)pentanoïque
SMILES [O-]C(=O)CCCCC1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Point de fusion 73°C to 75°C
Quantité 250 mg
Beilstein 7918899
Synonyme 5-4-fluorophenyl valeric acid, 5-4-fluorophenyl pentanoic acid, benzenepentanoic acid, 4-fluoro, 5-4'-fluorophenyl valeric acid, acmc-1cj6r, benzenepentanoic acid,4-fluoro, 5-4-fluorophenyl-pentanoic acid, 5-4-fluoro-phenyl-pentanoic acid
Poids de la formule 196.22
Pourcentage de pureté 97%