Learn More
Acide 5-(4-méthoxyphényl)-1,3-oxazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(4-Methoxyphenyl)-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 219.2 |
| Pourcentage de pureté | 97% |