Learn More
Acide 5,5-undécanedicarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11976541 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11976541 5 g 5g
11966541 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11976541 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439840050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 511-67-1 | C4H2Br2N2O3 | 285.88 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 511-67-1
Formule moléculaire C4H2Br2N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 285.88
Numéro MDL MFCD00010595
Clé InChI AMATXUCYHHHHHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,5-dibromobarbituric acid, dibromin, 5,5-dibromopyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dibromo, dibrombarbitursaure, dibromobarbituric acid, acmc-20am7j, barbituric acid,5-dibromo, diethyl trimethylsilylphosphate
CID PubChem 94877
Nom IUPAC 5,5-dibromo-1,3-diazinane-2,4,6-trione
SMILES BrC1(Br)C(=O)NC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,5-Dibromobarbituric acid
Point de fusion 240.0°C to 242.0°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 285.88
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5,5-Dibromobarbituric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.