Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5(6)-carboxyfluorescéine
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5(6)-Carboxyfluorescein |
| Note relative au nom | 99% |
| Point de fusion | 275°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 500 mg |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in 0.1 n naoh |
| Poids de la formule | 376.32 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 5(6)-Carboxyfluorescein