Learn More
5- et 6-(difluorométhoxy)-2-[(RS)-[(3,4-diméthoxypyridin-2-yl)méthyl]sulfinyl]-1-méthyl-1H-benzimidazole, Mikromol™
Description
5- et 6-(difluorométhoxy)-2-[(RS)-[(3,4-diméthoxypyridin-2-yl)méthyl]sulfinyl]-1-méthyl-1H-benzimidazole
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methyl Pantoprazole |
| CAS | 624742-53-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Methyl Pantoprazole |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C17 H17 F2 N3 O4 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-Benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. D (EP), Pantoprazole Related Compound D and F Mixture, Pantoprazole Sodium Impurity D + F, Pantoprazole Impurity D + F |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H17F2N3O4S/c1-22-13-5-4-10(26-16(18)19)8-11(13)21-17(22)27(23)9-12-15(25-3)14(24-2)6-7-20-12/h4-8,16H,9H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3n2C)c1OC |
| Nom IUPAC | 5-(difluorométhoxy)-2-[(3,4-diméthoxypyridine-2-yl)méthylsulfinyl]-1-méthylbenzimidazole |
| Afficher plus |