Learn More
5,6-Diméthoxyindan-1-one, Mikromol™
Code produit 30462184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462184 4 x 25 mg 100mg
30049690 25 mg 25mg
17962386 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30462184 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0677.1900254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5,6-Diméthoxyindan-1-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Dimethoxy-1-indanone
CAS 2107-69-9
Noms d’analytes ou de composants 5,6-Dimethoxy-1-indanone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H12 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 1-Indanone, 5,6-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one, 5,6-Dimethoxy-1-indanone, 5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, NSC 401450, Donepezil Hydrochloride Impurity B, Donepezil Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C11H12O3/c1-13-10-5-7-3-4-9(12)8(7)6-11(10)14-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COc1cc2CCC(=O)c2cc1OC
Nom IUPAC 5,6-diméthoxy-2,3-dihydroindén-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 192.21
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 192,0786 g/mol