Learn More
Acide 5,6-diméthoxyindole-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 5,6-diméthoxyindole-2-carboxylique est utilisé comme un réactif et des blocs de construction hétérocycliques en chimie synthétique. Il est utilisé pour préparer un polymère de type mélanine, acide poly(5,6-diméthoxyindole-2-carboxylique), qui présente des propriétés électrochromiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5,6-Dimethoxyindole-2-carboxylic acid |
| Point de fusion | ∽210°C (decomposition) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 202249 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 221.22 |
| Pourcentage de pureté | 98% |