Learn More
5,6-diméthoxyindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474607 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11474607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21126.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14430-23-0 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
It is applied as a reactant in synthesis of indolylhydroxyoxindoles via enantioselective Friedel-Crafts reaction, in synthesis of benzyl trimethoxyindoles, for synthesis of benzoylpiperazinyl-indolyl ethane dione derivatives as HIV-1 inhibitors, for synthesis of 1-aroylindole 3-aroylindoles combretastatin A-4 analogs as antitumor agents and tubulin polymerization inhibitors and for preparation of tryptophanol derivatives via the Grignard reaction. It is an indole derivative as analgesic anti-inflammatory useful in treatment of pain, inflammation. It is also used in the synthesis of N-benzyl-N-cyclopropyl-5,6-dimethoxyindole-3-glyoxalamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif dans la synthèse d’indolylhydroxyoxindoles par réaction énantiosélective Friedel-Crafts, dans la synthèse de triméthoxyindoles benzyles, pour la synthèse de dérivés d’éthane-dione de benzoylpiperazinyl-indolyle comme inhibiteurs du VIH-1, pour la synthèse des analogues A-4 de la combrétastatine 1-aroylindole 3-aroylindoles comme agents antitumoraux et inhibiteurs de polymérisation de la tubuline et pour la préparation de dérivés du tryptophanol via la réaction de Grignard. Il s’agit d’un dérivé indole comme anti-inflammatoire analgésique utile dans le traitement de la douleur, de l’inflammation. Il est également utilisé dans la synthèse du N-benzyl-N-cyclopropyl-5,6-diméthoxyindole-3-glyoxalamide.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14430-23-0
Formule moléculaire C10H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.20
Numéro MDL MFCD00005675
Clé InChI QODBZRNBPUPLEZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 84431
Nom IUPAC 5,6-diméthoxy-1H-indole
SMILES COC1=C(OC)C=C2C=CNC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Dimethoxyindole
Point de fusion 154°C to 160°C
Point d’ébullition 198°C (8 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 5683
Synonyme 5,6-dimethoxyindole, 1h-indole, 5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindol, zlchem 178, pubchem7329, acmc-1cbhq, 1h-indole,5,6-dimethoxy, #
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 177.2
Pourcentage de pureté 98%