Learn More
5-acétamido-2-hydroxyacétophénone, Mikromol™
Code produit 30051537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051537 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051537 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0128.580025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-acétamido-2-hydroxyacétophénone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone
CAS 7298-67-1
Noms d’analytes ou de composants 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H11 N O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO3/c1-6(12)9-5-8(11-7(2)13)3-4-10(9)14/h3-5,14H,1-2H3,(H,11,13)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
Nom IUPAC N-(3-acétyl-4-hydroxyphényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 193.2
Quantité 25 mg
Poids de la formule 193,0739 g/mol