Learn More
5-acétyl-2-thiophénecarbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10239352
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10239352
Marque: Thermo Scientific Maybridge MO01240CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 4565-29-1
Formule moléculaire C7H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 154.183
Clé InChI ISGDPVVLVWQENT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-acetyl-5-formylthiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-acetyl
CID PubChem 2794713
Nom IUPAC 5-acétylthiophène-2-carbaldéhyde
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetyl-2-thiophenecarbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 154.19
Pourcentage de pureté 97%