Learn More
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide, Mikromol™
Code produit 30463309
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463309 4 x 25 mg -
30049196 100 mg 100mg
30050451 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30463309 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1289.0200254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide
CAS 360-97-4
Noms d’analytes ou de composants 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H6 N4 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Dacarbazine Imp. B (EP), Dacarbazine USP Related Compound A, Dacarbazine USP RC A, 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide, 4-Amino-5-carbamoylimidazole, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide, 4-Carbamoyl-5-aminoimidazole, 4-Carboxamido-5-aminoimidazole, 5-Amino-4-carbamoylimidazole, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide, AIC, AICA, Ba 2756, NSC 7784, Temozolomide Imp A (EP), Dacarbazine Related Compound A, Dacarbazine Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C4H6N4O/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES NC(=O)c1nc[nH]c1N
Nom IUPAC 5-amino-1H-imidazole-4-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 126.12
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 126,0542 g/mol