Learn More
5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide Hémisulfate, Mikromol™
Description
5-amino-1H-pyrazole-4-carboxamide hémisulfate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxamide hemisulfate |
| CAS | 27511-79-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxamide hemisulfate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | 2 C4 H6 N4 O . H2 O4 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Allopurinol Imp. A (EP), Allopurinol USP Related Compound A, Allopurinol USP RC A, 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide Hemisulphate, Allopurinol Imp. A (EP) as Hemisulphate, Allopurinol Stage 2, Ph Eur Allopurinol Impurity A, USP Allopurinol Related Compound A, Allopurinol Related Compound A as Hemisulfate, Allopurinol Impurity A as Hemisulphate |
| Formule InChI | InChI=1S/2C4H6N4O.H2O4S/c2*5-3-2(4(6)9)1-7-8-3;1-5(2,3)4/h2*1H,(H2,6,9)(H3,5,7,8);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | NC(=O)c1cn[nH]c1N.NC(=O)c2cn[nH]c2N.OS(=O)(=O)O |
| Nom IUPAC | 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxamide ;acide sulsurique |
| Afficher plus |