Learn More
5-Amino-2,3-dihydrobenzofurane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4228308 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10785072
Marque: Thermo Scientific Acros 438030010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 42933-43-7 | C8H9NO | 135.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42933-43-7
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.17
Clé InChI YJMADHMYUJFMQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylamine, 5-amino-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-aminocoumaran, 5-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-amine, pubchem16462, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine;, 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine;
CID PubChem 3841102
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1-benzofurane-5-amine
SMILES C1COC2=C1C=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2, 3-dihydrobenzofuran
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 81.6°C to 83.4°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Amino-2,3-dihydrobenzofuran
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.