Learn More
5-amino-2-fluorophénol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
5-Amino-2-fluorophénol est utilisé comme bloc de construction synthétique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
5-Amino-2-fluorophénol est utilisé comme bloc de construction synthétique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Amino-2-fluorophenol |
| Point de fusion | 156°C to 158°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 127.12 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solide |