Learn More
5-Amino-7-azaindole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15497507
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15497507
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H35382.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100960-07-4
Formule moléculaire C7H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 133.154
Numéro MDL MFCD06659683
Clé InChI PLWBENCHEUFMTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridin-5-amine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridin-5-ylamine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-amine, 5-amino-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-amino-7-aza-1h-indole, pubchem15250, acmc-2097tg, pyrrolo 2,3-b pyrid-5-ylamine, pyrrolo 2,3-b pyridin-5-yl amine
CID PubChem 11715187
Nom IUPAC 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-amine
SMILES C1=CNC2=NC=C(C=C21)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-7-azaindole
Point de fusion 129°C to 131°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide