Learn More
5-Amino-N1-méthyl-1H-imidazole-1,4-dicarboxamide, Mikromol™
Code produit 30049999
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049999 25 mg 25mg
30051751 100 mg 100mg
30460405 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30049999 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1480.040025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-Amino-N1-méthyl-1H-imidazole-1,4-dicarboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide
CAS 188612-53-5
Noms d’analytes ou de composants 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C6 H9 N5 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide
Formule InChI InChI=1S/C6H9N5O2/c1-9-6(13)11-2-10-3(4(11)7)5(8)12/h2H,7H2,1H3,(H2,8,12)(H,9,13)
SMILES O=C(N)C=1N=CN(C(=O)NC)C1N
Nom IUPAC 5-amino-1-N-méthylimidazole-1,4-dicarboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 183.17
Quantité 25 mg
Poids de la formule 183.0756 g/mol