Learn More
Melford 5-Aminolevulinic Acid
Code produit. p-200087244
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
Code produit. 30017942
Marque: Melford A112501.0
Substrate for detection of delta-aminolevulinic acid dehydratase.
Substrate for detection of delta-aminolevulinic acid dehydratase.
Spécification
CAS 9-2-5451
Formule moléculaire C5H9NO3-HCl
Quantité 1 g