Learn More
Heidolph™ Agitateurs à plateau incliné de 5°
Code produit. 10707451 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
375 x 320 x 185 mm
375 x 320 x 195 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10707451
Marque: Heidolph™ 5433220500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Comporte un angle d’inclinaison de 5° pour les mouvements doux et souples
  • Le Duomax 1030 est un modèle de taille moyenne et a une capacité de charge de 5 kg
  • Comporte un angle d’inclinaison de 5° pour des mouvements doux et souples 
  • Utilisez ce modèle pour n’importe quel récipient, plaques de culture, flacons de culture, flacons Erlenmeyer, il n’y a aucune limite
  • Définissez et réglez en continu la vitesse variable sur le bouton de commande analogique de 2 à 50 tr/min, idéal pour les plaques de culture cellulaire
  • Ce modèle convient au système d’incubateur modulaire et est recommandé pour les applications nécessitant un contrôle de température variable jusqu’à 65°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle d’oscillation
Capacité de charge (métrique) 5 kg
Vitesse de rotation 2 à 50 tr/min
Alimentation électrique 230/240 V, 50/60 Hz
Tension 230/240 V
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Certifications/Conformité EN 60529
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 375 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 375 x 320 x 185 mm
Hauteur (métrique) 185 mm
Largeur (métrique) 320 mm
Type de contrôleur Électronique
Modèle Duomax 1030
Plage d’humidité 80%
Comprend Tapis antidérapant en caoutchouc
Plage de durée 1 à 120 min