Learn More
Chlorhydrate de 5-benzyl-4,5,6,7-tétrahydrothiéno[3,2-c]pyridine, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de 5-benzyl-4,5,6,7-tétrahydrothiéno[3,2-c]pyridine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Benzyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride |
| CAS | 54903-07-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 5-Benzyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C14 H15 N S . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Ticlopidine Hydrochloride Imp. D (EP), Ticlopidine Imp. D (EP), 5-Benzyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Ticlopidine Impurity D as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H15NS.ClH/c1-2-4-12(5-3-1)10-15-8-6-14-13(11-15)7-9-16-14;/h1-5,7,9H,6,8,10-11H2;1H |
| SMILES | Cl.C(N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | 5-bencil-6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridina;clorhidrato |
| Afficher plus |