Learn More
MedChemExpress 5-BrdUTP sodium salt
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Spécification
Spécification
| CAS | 102212-99-7 |
| Synonyme | 5-Bromo-2'-deoxyuridine 5'-triphosphate sodium salt |
| Contenu et stockage | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Quantité | 1 mg |
| Poids moléculaire | 639.0 g/mol |
| Type de produit | Biochemical Assay Reagents |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.