Learn More
5-bromo-2,3 -difluorophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027248
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11466696
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23853.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 186590-26-1 | C6H3BrF2O | 208.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 186590-26-1
Formule moléculaire C6H3BrF2O
Poids moléculaire (g/mol) 208.99
Numéro MDL MFCD01631350
Clé InChI QAHCQGXGAYRHHW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2773307
Nom IUPAC 5-bromo-2,3-difluorophénol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)F)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2,3-difluorophenol
Indice de réfraction 1.538
Quantité 1 g
Beilstein 8831044
Synonyme 2,3-difluoro-5-bromophenol, phenol, 5-bromo-2,3-difluoro, 5-bromo-2,3-difluoro-phenol, 3-bromo-5,6-difluorophenol, pubchem2843, acmc-209eoh, ksc494o6r, 5-bromo-2,3-difluoro phenol, phenol,5-bromo-2,3-difluoro, 2.3-difluoro-5-bromophenol
Poids de la formule 208.99
Pourcentage de pureté 97%