Learn More
Acide 5-bromo-2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid |
| Note relative au nom | May contain varying amounts of anhydride |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 243.06 |
| Pourcentage de pureté | 97% |