Learn More
Acide 5-bromo-2-fluorobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15417078
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15417078
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H60595.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide 5-bromo-2-fluorobenzoïque est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 146328-85-0
Formule moléculaire C7H4BrFO2
Poids moléculaire (g/mol) 219.009
Numéro MDL MFCD00143423
Clé InChI PEXAZYDITWXYNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-bromobenzoic acid, 5-bromo-2-fluoro-benzoic acid, buttpark 19\01-67, benzoic acid, 5-bromo-2-fluoro, 3-bromo-6-fluoro-benzoic acid, pubchem1312, acmc-209cww, 3-bromo-6-fluorobenzoic acid, ksc183q6j, rarechem al bo 0757
CID PubChem 2736315
Nom IUPAC Acide5-bromo-2-fluorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Point de fusion 141°C to 145°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 219.01
Pourcentage de pureté 97%