missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 5-bromo-2-fluorobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™

Code produit. p-7040740
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15417078

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H60595.03

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Applications
L’acide 5-bromo-2-fluorobenzoïque est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et organique.

Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.

Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 146328-85-0
Formule moléculaire C7H4BrFO2
Poids moléculaire (g/mol) 219.009
Numéro MDL MFCD00143423
Clé InChI PEXAZYDITWXYNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-bromobenzoic acid, 5-bromo-2-fluoro-benzoic acid, buttpark 19\01-67, benzoic acid, 5-bromo-2-fluoro, 3-bromo-6-fluoro-benzoic acid, pubchem1312, acmc-209cww, 3-bromo-6-fluorobenzoic acid, ksc183q6j, rarechem al bo 0757
CID PubChem 2736315
Nom IUPAC Acide5-bromo-2-fluorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)F

Spécification

Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Point de fusion 141°C to 145°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 219.01
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis