Learn More
5-bromo-2-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-2702597
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
Code produit. 10386884
Marque: Thermo Scientific Maybridge BTB03758EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 5034-74-2
Formule moléculaire C8H7BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 231.045
Numéro MDL MFCD00016593
Clé InChI MMFKBTPDEVLIOR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 262238
Nom IUPAC 5-bromo-2-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)Br)C=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3OC6H2(OH)(Br)CH(O)
Quantité 10 g
Synonyme 5-bromo-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-vanillin, acmc-20am5q, 3-methoxy-5-bromosalicylaldehyde, 5bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Poids de la formule 231.04
Pourcentage de pureté 97%