Learn More
Acide 5-bromo-2-hydroxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7035223
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15439707
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52937.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 89598-97-0 | C6H6BBrO3 | 216.825 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89598-97-0
Formule moléculaire C6H6BBrO3
Poids moléculaire (g/mol) 216.825
Numéro MDL MFCD00093408
Clé InChI XSXTWLOHAGPBNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-hydroxyphenyl boronic acid, 2-borono-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxy benzeneboronic acid, benzeneboronic acid, 5-bromo-2-hydroxy, acmc-209r1x, 5-bromo-2-hydroxyphenyl boranediol, 5-bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid, benzeneboronic acid,5-bromo-2-hydroxy-6ci,7ci
CID PubChem 44118764
Nom IUPAC Acide (5-bromo-2-hydroxyphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)Br)O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid
Point de fusion 196°C to 200°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 216.83
Pourcentage de pureté 97%