Learn More
5-bromo-2-méthoxy-3-méthylpyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414560 1 g 1g
11424560 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11414560 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50113.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 760207-87-2 | C7H8BrNO | 202.051 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 760207-87-2
Formule moléculaire C7H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 202.051
Numéro MDL MFCD07375124
Clé InChI RHYCFMXPPGZHAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-methyl, 5-bromo-3-methyl-2-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-methyl-pyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-picoline, pubchem22058, acmc-209p1f, ksc496k0b, abbypharma ap-10-5114
CID PubChem 22591176
Nom IUPAC 5-bromo-2-méthoxy-3-méthylpyridine
SMILES CC1=CC(=CN=C1OC)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-methoxy-3-methylpyridine
Indice de réfraction 1.554
Quantité 1 g
Poids de la formule 202.05
Pourcentage de pureté 97%