Learn More
5-bromo-2-méthoxypyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394406 25 g 25g
11384406 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394406 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20017.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13472-85-0 | C6H6BrNO | 188.024 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13472-85-0
Formule moléculaire C6H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 188.024
Numéro MDL MFCD01318952
Clé InChI XADICJHFELMBGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-methoxy, 3-bromo-6-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-pyridine, 2-methyloxy-5-bromopyridine, 5-bromo-2-methoxy pyridine, 2-methoxy-5-bromo-pyridine, 2-methyloxy-5-bromo pyridine, zlchem 355, pubchem2408
CID PubChem 2734895
Nom IUPAC 5-bromo-2-méthoxypyridine
SMILES COC1=NC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-methoxypyridine
Densité 1.453
Point d’ébullition 80°C (12 mmHg)
Point d’éclair 96°C (204°F)
Indice de réfraction 1.555
Quantité 25 g
Beilstein 115150
Poids de la formule 188.02
Pourcentage de pureté 98%