Learn More
5-bromo-2-(trifluorométhoxy)toluène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15474797
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 15474797
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32119.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene
CAS 887268-26-0
Formule moléculaire C8H6BrF3O
Numéro MDL MFCD04972695
Quantité 5 g
Synonyme 4-bromo-2-methyl-1-trifluoromethoxy benzene, 5-bromo-2-trifluoromethoxytoluene, 5-bromo-2-trifluoromethoxy toluene, 3-methyl-4-trifluoromethoxy bromobenzene, 4-bromo-2-methyl trifluoromethoxy benzene
Clé InChI PRSOCFCWLQJWBU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(OC(F)(F)F)C=CC(Br)=C1
Nom IUPAC 4-bromo-2-méthyl-1-(trifluorométhoxy)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 255.03
CID PubChem 40427090
Poids de la formule 255.04
Pourcentage de pureté 97%